Ciclohexilfenilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B24816.06 B24816.14 B24816.22
B24816.06EA 32.3 EUR
B24816.06 B24816.14 B24816.22
Ciclohexilfenilcetona ≥98%
Ciclohexilfenilcetona
Purity: 98% CAS No.: 712-50-5 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-57° Boiling Point: 165-168°/20mm Beilstein Reference: 2046712 MDL No.: MFCD00001467
Formula: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Pto. Ebullición: 165…168 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 52…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001467
Núm. CAS: 712-50-5
EINECS: 211-923-5