3,3-Dietoxipropionato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 96%
CAS No.: 10601-80-6
Molecular Formula: C9H18O4
Formula Weight: 190.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 92-93°/13mm
Beilstein Reference: 1772110
MDL No.: MFCD00009865
Formula:
C₉H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 92…93 °C (13 mmHg) Densidad: 0,978 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) |
Número MDL:
MFCD00009865 Núm. CAS: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |