5-Amino-2-metilbenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23631.04
B23631.09
B23631.04EA
63.6
EUR
B23631.04
B23631.09
5-Amino-2-metilbenzotiazol 99%
5-Amino-2-metilbenzotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 13382-43-9
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
MDL No.: MFCD00226291
Formula:
C₈H₈N₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00226291 Núm. CAS: 13382-43-9 |