1,4-Dietilpiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24743.09
B24743.18
B24743.30
B24743.09EA
53.8
EUR
B24743.09
B24743.18
B24743.30
1,4-Dietilpiperazina ≥98%
1,4-Dietilpiperazina
Purity: 98%
CAS No.: 6483-50-7
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.24
MDL No.: MFCD00126900
Formula:
C₈H₁₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126900 Núm. CAS: 6483-50-7 EINECS: 229-341-5 |