Ácido 3,3'-ditiodipropionico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 26.5 EUR
ACRO148900500 ACRO148902500
Ácido 3,3'-ditiodipropionico 98%
Ácido 3,3'-ditiodipropionico
Formula: C₆H₁₀O₄S₂
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002780
Núm. CAS: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %