Azida de litio 20% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
335360250 335361000
ACRO335360250EA 160 EUR
ACRO335360250 ACRO335361000
Azida de litio 20% in water, puro
Azida de litio
Formula: LiN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041956
Núm. CAS: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN: 3287
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %