Dimetoxi(diisobutil)silano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Diisobutyldimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14720.0025 8.14720.0100
8.14720.0025EA 65.3 EUR
8.14720.0025 8.14720.0100
Dimetoxi(diisobutil)silano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dimetoxi(diisobutil)silano
Formula: C₁₀H₂₄O₂Si
MW: 204,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236510
Núm. CAS: 17980-32-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 13.4 mg/l (25 °C) Hydrolysis
Molar Mass 204.38 g/mol
Boiling Point 188 °C (1025 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 62 °C
Density 0.863 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C