Sodio hidróxido 27% aqueous solution, EMSURE® Nitrogen_analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
MQ300
1.05591.2500
1.05591.9025
1.05591.2500EA
88.5
EUR
1.05591.2500
1.05591.9025
Sodio hidróxido 27% aqueous solution, EMSURE® Nitrogen_analysis, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH MW: 40 g/mol Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Índice Merck: 14,08627 |
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) | ≥ 27.0 % |
Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 1.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.004 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Silicate (SiO₂) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.003 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |