Palmitato de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Nitrophenyl hexadecanoate
L10896.03
L10896.06
L10896.03EA
38.9
EUR
L10896.03
L10896.06
Palmitato de 4-nitrofenilo ≥98%
Palmitato de 4-nitrofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-30-4
Molecular Formula: C22H35NO4
Formula Weight: 377.53
Melting Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1891754
Formula:
C₂₂H₃₅NO₄ MW: 377.52 g/mol Pto. de fusión: 65…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047732 Núm. CAS: 1492-30-4 EINECS: 216-084-9 |