1-(Bencil)pirrolidin-2-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154120250 154121000
ACRO154120250EA 30.1 EUR
ACRO154120250 ACRO154121000
1-(Bencil)pirrolidin-2-ona 97%
1-(Bencil)pirrolidin-2-ona
Formula: C₁₁H₁₃NO
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003195
Núm. CAS: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure