1-Bromo-4-fenilbutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25237.03
B25237.06
B25237.03EA
30.7
EUR
B25237.03
B25237.06
1-Bromo-4-fenilbutano ≥98%
1-Bromo-4-fenilbutano
Purity: 98%
CAS No.: 13633-25-5
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Boiling Point: 131-133°/12mm
MDL No.: MFCD00154988
Formula:
C₁₀H₁₃Br Pto. Ebullición: 131…133 °C (12 mmHg) Densidad: 1,214 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00154988 Núm. CAS: 13633-25-5 |