4-Metilpiperazin-1-amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
251390250 251391000
ACRO251390250EA 54.3 EUR
ACRO251390250 ACRO251391000
4-Metilpiperazin-1-amina 99%
4-Metilpiperazin-1-amina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006154
Núm. CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %