4-Metilpiperazin-1-amina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19108.22
L19108.14
L19108.22EA
111
EUR
L19108.22
L19108.14
4-Metilpiperazin-1-amina 98%
4-Metilpiperazin-1-amina
Purity: 98%
CAS No.: 6928-85-4
Molecular Formula: C5H13N3
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 172-175°
Beilstein Reference: 103334
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006154
Formula:
C₅H₁₃N₃ Pto. Ebullición: 172…175 °C Densidad: 0,960 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006154 Núm. CAS: 6928-85-4 EINECS: 230-053-7 ADR: 8,III |