Bromuro de trifenilfosfonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 88 EUR
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Bromuro de trifenilfosfonio 99%
Bromuro de trifenilfosfonio
Formula: C₁₈H₁₆BrP
MW: 343.2 g/mol
Pto. de fusión: 196…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035107
Núm. CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %