Bromuro de trifenilfosfonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triphenylphosphine hydrobromide
L14290.06 L14290.14
L14290.06EA 29.3 EUR
L14290.06 L14290.14
Bromuro de trifenilfosfonio ≥97%
Bromuro de trifenilfosfonio
Purity: 97% CAS No.: 6399-81-1 Molecular Formula: C18H15P.HBr Formula Weight: 343.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 3633387 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00035107
Formula: C₁₈H₁₆BrP
MW: 343.2 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 196 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035107
Núm. CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8 III