1-Ciclohexilpropan-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20409.06 B20409.14
B20409.06EA 217 EUR
B20409.06 B20409.14
1-Ciclohexilpropan-1-ona ≥99%
1-Ciclohexilpropan-1-ona
Purity: 99% CAS No.: 1123-86-0 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 MDL No.: MFCD00060814
Formula: C₉H₁₆O
Densidad: 0,91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060814
Núm. CAS: 1123-86-0
EINECS: 214-380-2