1-Ciclohexiletan-1-ona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 95%
CAS No.: 823-76-7
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.917
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -34°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 507229
MDL No.: MFCD00040418
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 181…183 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 0,917 Pto. de inflamación: 66 °C (151 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040418 Núm. CAS: 823-76-7 EINECS: 212-517-0 |