(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15591.14
A15591.22
A15591.36
A15591.14EA
30.6
EUR
A15591.14
A15591.22
A15591.36
(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo ≥97%
(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 3674-13-3
Molecular Formula: C5H8Br2O2
Formula Weight: 259.94
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Irritating
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 636046
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000212
Formula:
C₅H₈Br₂O₂ Pto. Ebullición: 212…214 °C Densidad: 1,789 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000212 Núm. CAS: 3674-13-3 EINECS: 222-941-8 ADR: 8,III |