(±)-2-Bromopropionato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 535-11-5
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 773920
Merck Reference: 14,3772
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000144
Formula:
C₅H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 158…160 °C Densidad: 1,391 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000144 Núm. CAS: 535-11-5 EINECS: 208-609-5 UN: 1992 ADR: 3,III Índice Merck: 14,3772 |