(±)-2-Bromopropionato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
173391000
173395000
ACRO173391000EA
55.8
EUR
ACRO173391000
ACRO173395000
(±)-2-Bromopropionato de metilo 99%
(±)-2-Bromopropionato de metilo
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 143…145 °C (19 mmHg) Densidad: 1,497 g/cm³ Pto. de inflamación: 51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000143 Núm. CAS: 5445-17-0 EINECS: 226-642-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |