1,3-Epoxipropano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethylene oxide, 1,3-Trimethylene Oxide
A14452.06
A14452.14
A14452.22
A14452.06EA
111
EUR
A14452.06
A14452.14
A14452.22
1,3-Epoxipropano ≥97%
1,3-Epoxipropano
Purity: 97%
CAS No.: 503-30-0
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -97°
Boiling Point: 49-50°
Beilstein Reference: 102382
Merck Reference: 14,9715
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005167
Formula:
C₃H₆O Pto. Ebullición: 49…50 °C Pto. de fusión: –97 °C Densidad: 0,891 Pto. de inflamación: –28 °C (–18 °F) |
Número MDL:
MFCD00005167 Núm. CAS: 503-30-0 EINECS: 207-964-3 ADR: 3,II Índice Merck: 14,9715 |