Ácido 3-acetidincarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52294.03
H52294.06
H52294.03EA
136
EUR
H52294.03
H52294.06
Ácido 3-acetidincarboxílico ≥98%
Ácido 3-acetidincarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 36476-78-5
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00191763
Formula:
C₄H₇NO₂ Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191763 Núm. CAS: 36476-78-5 |