Imidazolidina-2-tiona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
122030010 122032500
ACRO122030010EA 150 EUR
ACRO122030010 ACRO122032500
Imidazolidina-2-tiona 98%
Imidazolidina-2-tiona
Formula: C₃H₆N₂S
Pto. de fusión: 197…201 °C
Pto. de inflamación: 252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005276
Núm. CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone