Imidazolidina-2-tiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
8.20696.0250EA 54.4 EUR
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
Imidazolidina-2-tiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Imidazolidina-2-tiona
Formula: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005276
Núm. CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 196 - 199 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Bulk Density 750 - 900 kg/m3
Vapor Pressure 0.2 hPa (170 °C)
Flash Point 253 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)