Monocloruro de iodo 1 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
370741000 370748000
ACRO370741000EA 101 EUR
ACRO370741000 ACRO370748000
Monocloruro de iodo 1 M in dichloromethane
Monocloruro de iodo
Formula: ClI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M