Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17715.14
A17715.22
A17715.14EA
72
EUR
A17715.14
A17715.22
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo ≥98%
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo
Purity: 98%
CAS No.: 104-97-2
Molecular Formula: C8H13ClO
Formula Weight: 160.64
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Acrid
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1856952
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001391
Formula:
C₈H₁₃ClO Pto. Ebullición: 199…200 °C Densidad: 1,049 Pto. de inflamación: 84 °C (184 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001391 Núm. CAS: 104-97-2 EINECS: 203-257-9 UN: 3265 ADR: 8,II |