3,4-(Metilenodioxi)anilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1,3-benzodioxole
171470100 171470500
ACRO171470100EA 39.1 EUR
ACRO171470100 ACRO171470500
3,4-(Metilenodioxi)anilina 97%
3,4-(Metilenodioxi)anilina
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 144 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 38…43 °C
Pto. de inflamación: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005832
Núm. CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %