3,4-(Metilenodioxi)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Amino-1,3-benzodioxole
A12975.09
A12975.18
A12975.30
A12975.09EA
31.9
EUR
A12975.09
A12975.18
A12975.30
3,4-(Metilenodioxi)anilina ≥98%
3,4-(Metilenodioxi)anilina
Purity: 98+%
CAS No.: 14268-66-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 144°/16mm
Beilstein Reference: 4919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005832
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 144 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 40…45 °C Pto. de inflamación: 142 °C (287 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005832 Núm. CAS: 14268-66-7 EINECS: 238-161-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |