3,4-(Metilenodioxi)fenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
132690250 132690050 132691000
ACRO132690250EA 83.1 EUR
ACRO132690250 ACRO132690050 ACRO132691000
3,4-(Metilenodioxi)fenol 98%
3,4-(Metilenodioxi)fenol
Formula: C₇H₆O₃
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005827
Núm. CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 65 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +80.0° to +90.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours)