3,4-(Metilenodioxi)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10453.09
A10453.18
A10453.30
A10453.09EA
42.9
EUR
A10453.09
A10453.18
A10453.30
3,4-(Metilenodioxi)fenol ≥98%
3,4-(Metilenodioxi)fenol
Purity: 98%
CAS No.: 533-31-3
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 113-116°/2mm
Beilstein Reference: 127405
MDL No.: MFCD00005827
Formula:
C₇H₆O₃ Pto. Ebullición: 113…116 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 61…65 °C |
Número MDL:
MFCD00005827 Núm. CAS: 533-31-3 EINECS: 208-561-5 |