1-Aminobenzotriazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
348641000 348642500
ACRO348641000EA 85.7 EUR
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazol 98%
1-Aminobenzotriazole
Formula: C₆H₆N₄
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132902
Núm. CAS: 1614-12-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %