5-Aminobenzotriazol 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L06660.03 L06660.06
L06660.03EA 103 EUR
L06660.03 L06660.06
5-Aminobenzotriazol 96%
5-Aminobenzotriazole

Purity: 98% CAS No.: 3325-11-9 Molecular Formula: C6H6N4 Formula Weight: 134.14 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 121262 MDL No.: MFCD00047209

Formula: C₆H₆N₄
Pto. de fusión: 157…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047209
Núm. CAS: 3325-11-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR