Hidroxilamina 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14441.0100 8.14441.0500
8.14441.0100EA 39.8 EUR
8.14441.0100 8.14441.0500
Hidroxilamina 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hidroxilamina
Formula: H₃NO
MW: 33.03 g/mol
Densidad: 1.12 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044522
Núm. CAS: 7803-49-8
EINECS: 232-259-2
UN: 3266
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.120 - 1.123
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Viscosity kinematic 1.435 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material