Diisopentil eter 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
A11231.ACEA
29.8
EUR
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
Diisopentil eter 96%
Diisopentil eter
Purity: 96%
CAS No.: 544-01-4
Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1698014
Merck Reference: 14,5118
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008947
Formula:
C₁₀H₂₂O MW: 158.28 g/mol Pto. Ebullición: 172…174 °C Densidad: 0.78 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008947 Núm. CAS: 544-01-4 EINECS: 208-857-4 UN: 3271 ADR: 3 III |