(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14967.06
A14967.14
A14967.22
A14967.06EA
68
EUR
A14967.06
A14967.14
A14967.22
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥99%
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Purity: 99%
CAS No.: 10373-78-1
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 1909463
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Pto. de fusión: 198…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064160 Núm. CAS: 10373-78-1 EINECS: 233-814-1 |