5-Cloro-2-mercaptobenzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
A16747.06 A16747.14
A16747.06EA 56.9 EUR
A16747.06 A16747.14
5-Cloro-2-mercaptobenzotiazol ≥98%
5-Cloro-2-mercaptobenzotiazol
Purity: 98% CAS No.: 5331-91-9 Molecular Formula: C7H4ClNS2 Formula Weight: 201.70 Melting Point: 198-200° MDL No.: MFCD00005783
Formula: C₇H₄ClNS₂
MW: 201,7 g/mol
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005783
Núm. CAS: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0