6-Etoxi-2-mercaptobenzotiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04447.06
L04447.14
L04447.06EA
75.8
EUR
L04447.06
L04447.14
6-Etoxi-2-mercaptobenzotiazol ≥99%
6-Etoxi-2-mercaptobenzotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 120-53-6
Molecular Formula: C9H9NOS2
Formula Weight: 211.32
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 152313
Formula:
C₉H₉NOS₂ Pto. de fusión: 196…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00467715 Núm. CAS: 120-53-6 EINECS: 204-405-5 |