2-Metil-6-metoxibenzotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 66.9 EUR
H32425.03 H32425.06
2-Metil-6-metoxibenzotiazol ≥97%
2-Metil-6-metoxibenzotiazol
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Formula: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Densidad: 1,204
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005795
Núm. CAS: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8