(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22504.22 B22504.36
B22504.22EA 44 EUR
B22504.22 B22504.36
(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo ≥97%
(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo
Purity: 97% CAS No.: 563-76-8 Molecular Formula: CH3CHBrCOBr Formula Weight: 215.88 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 48-50°/10mm Beilstein Reference: 1071331 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000142
Formula: C₃H₄Br₂O
Pto. Ebullición: 48…50 °C (10 mmHg)
Densidad: 2,061
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000142
Núm. CAS: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8,II