(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromopropionylchloride
B23662.09
B23662.18
B23662.09EA
73.5
EUR
B23662.09
B23662.18
(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo ≥98%
(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Formula:
C₃H₄BrClO MW: 171,42 g/mol Pto. Ebullición: 131…133 °C Densidad: 1,700 Pto. de inflamación: 51 °C (125 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000711 Núm. CAS: 7148-74-5 EINECS: 230-466-2 UN: 2920 ADR: 8,II |