(±)-Cloruro de 2-cloropropionilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 110 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-Cloruro de 2-cloropropionilo 95%
(±)-Cloruro de 2-cloropropionilo
Formula: C₃H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 109…111 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000862
Núm. CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %