(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21993.14
B21993.22
B21993.36
B21993.14EA
40
EUR
B21993.14
B21993.22
B21993.36
(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo ≥98%
(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 3674-09-7
Molecular Formula: C4H6Cl2O2
Formula Weight: 157.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 91-92°/50mm
Beilstein Reference: 1701891
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000944
Formula:
C₄H₆Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 91…92 °C (50 mmHg) Densidad: 1,326 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000944 Núm. CAS: 3674-09-7 EINECS: 222-940-2 UN: 3265 ADR: 8,III |