(±)-2-Chloropropionato de metilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20331.0250 8.20331.1000
8.20331.0250EA 91.1 EUR
8.20331.0250 8.20331.1000
(±)-2-Chloropropionato de metilo, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chloropropionato de metilo
Formula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000863
Núm. CAS: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 122.55 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C
Vapor Pressure 30 hPa (20 °C)
Flash Point 36 °C DIN 51755 Part 1
Explosion Limit 2.8 - 13.9 %(V)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794