Cloruro de acetilo 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetilo cloruro
387741000 387748000
387741000.EA 53.4 EUR
387741000. 387748000.
Cloruro de acetilo 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Cloruro de acetilo
Formula: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Pto. Ebullición: 50.9
Pto. de fusión: -112
Pto. de inflamación: 5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000719
Núm. CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00087
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M