Dicloruro de oxalilo 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
369181000 369188000
369181000.EA 60.9 EUR
369181000. 369188000.
Dicloruro de oxalilo 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dicloruro de oxalilo
Formula: C₂Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000704
Núm. CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M