Litio y aluminio hidruro 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199491000 199498000
199491000.EA 56.7 EUR
199491000. 199498000.
Litio y aluminio hidruro 1 M in THF, AcroSeal®
Litio y aluminio hidruro
Formula: H₄AlLi
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011075
Núm. CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)