Litio y aluminio hidruro 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
377321000
377328000
377321000.EA
59.2
EUR
377321000.
377328000.
Litio y aluminio hidruro 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Litio y aluminio hidruro
Formula:
H₄AlLi MW: 37,95 g/mol Pto. de inflamación: –17 °C |
Número MDL:
MFCD00011075 Núm. CAS: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1411 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4) |