Carbazato de terc-butilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
107880250
107881000
107885000
ACRO107880250EA
105
EUR
ACRO107880250
ACRO107881000
ACRO107885000
Carbazato de terc-butilo 99%
Carbazato de terc-butilo
Formula:
C₅H₁₂N₂O₂ Pto. Ebullición: 63…65 °C (,1 mmHg) Pto. de fusión: 37…41 °C Densidad: 1,02 g/cm³ Pto. de inflamación: 91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007593 Núm. CAS: 870-46-2 EINECS: 212-795-3 UN: 2926 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |