Carbazato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl hydrazinecarboxylate
118200250 118201000 118205000
ACRO118200250EA 46.7 EUR
ACRO118200250 ACRO118201000 ACRO118205000
Carbazato de etilo 97%
Carbazato de etilo
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007595
Núm. CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white (May have a pink hue) Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %