Carbazato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl hydrazinecarboxylate
A13860.0B A13860.18 A13860.30
A13860.0BEA 638 EUR
A13860.0B A13860.18 A13860.30
Carbazato de etilo ≥97%
Carbazato de etilo
Purity: 97% CAS No.: 4114-31-2 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 86°(186°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 85-86°/7mm Beilstein Reference: 878265 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007595
Formula: C₃H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 85…86 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 44…47 °C
Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007595
Núm. CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III